2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide

PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 227 EUR
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Molecular Weight: 283.04 g/mol
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052333
CAS-Nummer: 103962-10-3
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR