3-(Trifluormethoxy)phenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 0 EUR
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluormethoxy)phenol 98%
3-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Siedepunkt: 69…70 °C/12mmHg
Dichte: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040987
CAS-Nummer: 827-99-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR