4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 0 EUR
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Formel: C₉H₉F₃N₂O₃
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052355
CAS-Nummer: 175204-36-1