4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC7439PT-100G
PC7439PT-25G
PC7439PT-5G
APOSPC7439PT-100GEA
114
EUR
APOSPC7439PT-100G
APOSPC7439PT-25G
APOSPC7439PT-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid 97%
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈ClF₃N₂O Molecular Weight: 228.60 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00053033 CAS-Nummer: 133115-72-7 |