2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 92%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 0 EUR
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 92%
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat

  • May form small amount of sediment.

Formel: C₈H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 52…55 °C/15mmHg
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134160
CAS-Nummer: 182500-26-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR