2-(Trifluoromethoxy)terephthalic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7439TK-1G
APOSPC7439TK-1GEA 0 EUR
APOSPC7439TK-1G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic acid 95+%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic acid
Formel: C₉H₅F₃O₅
Schmelzpunkt: 270…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203986
CAS-Nummer: 175278-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III