4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
PC7439V-1G
PC7439V-5G
PC7439V-25G
APOSPC7439V-1GEA
45.1
EUR
APOSPC7439V-1G
APOSPC7439V-5G
APOSPC7439V-25G
4-(Trifluormethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃OS Molecular Weight: 194.18 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C/15mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052312 CAS-Nummer: 169685-29-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |