4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7440H-100G PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-100GEA 128 EUR
APOSPC7440H-100G APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Siedepunkt: 96 °C/3,75mmHg
Schmelzpunkt: 28…33 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061240
CAS-Nummer: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR