6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7443-1G
APOSPC7443-1GEA
132
EUR
APOSPC7443-1G
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole
Formel:
C₉H₈FN Molecular Weight: 149.165 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027714 CAS-Nummer: 40311-13-5 |