3'-(Trifluormethyl)acetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(3-(Trifluormethyl)phenyl)acetamid, Ethansäure(3-(trifluormethyl)phenyl)amid, 3-Acetamidobenzotrifluorid
PC7450-100G
APOSPC7450-100GEA
292
EUR
APOSPC7450-100G
3'-(Trifluormethyl)acetanilid 98%
3'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO Molecular Weight: 203,16 g/mol Schmelzpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000383 CAS-Nummer: 351-36-0 |