2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7451-1G
APOSPC7451-1GEA
21.5
EUR
APOSPC7451-1G
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BBrF₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09258742 CAS-Nummer: 957034-38-7 |