Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC7461-1G
APOSPC7461-1GEA
257
EUR
APOSPC7461-1G
Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₇F₃N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01029145 CAS-Nummer: 610259-53-5 |