Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC7462-1G
APOSPC7462-1GEA
257
EUR
APOSPC7462-1G
Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₇F₃N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01029140 CAS-Nummer: 610259-54-6 |