3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene

PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 590 EUR
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)-o-phenylendiamin
Formel: C₈H₆F₆N₂
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631430
CAS-Nummer: 367-65-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR