1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC7464-1G
APOSPC7464-1GEA
184
EUR
APOSPC7464-1G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄F₃N₃O₂·ClH Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038316 CAS-Nummer: 1185299-12-0 |