4-(Trifluormethylthio)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC7467-5G
APOSPC7467-5GEA 95.7 EUR
APOSPC7467-5G
4-(Trifluormethylthio)benzaldehyd 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃OS
Molecular Weight: 206.19 g/mol
Siedepunkt: 219 °C
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129191
CAS-Nummer: 4021-50-5