1-[(4-Fluoro-5-methyl-2-methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC7474-1G
APOSPC7474-1GEA
213
EUR
APOSPC7474-1G
1-[(4-Fluoro-5-methyl-2-methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[(4-Fluoro-5-methyl-2-methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel:
C₁₄H₁₉FN₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264539 CAS-Nummer: 1000339-66-1 |