3'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7480-100G PC7480-25G PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA 0 EUR
APOSPC7480-100G APOSPC7480-25G APOSPC7480-500G
3'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Siedepunkt: 198…200 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000391
CAS-Nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR