3-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7481-1G
APOSPC7481-1GEA
263
EUR
APOSPC7481-1G
3-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
3-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₆ClF₃O₂S Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264544 CAS-Nummer: 1000339-68-3 |