3-[(4-Fluoro-2-methylsulphonyl)phenoxy]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7484-1G
APOSPC7484-1GEA
184
EUR
APOSPC7484-1G
3-[(4-Fluoro-2-methylsulphonyl)phenoxy]benzoic acid
3-[(4-Fluoro-2-methylsulphonyl)phenoxy]benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₁FO₅S Schmelzpunkt: 167…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264548 CAS-Nummer: 1000339-71-8 |