Ethyl-2-(morpholin-4-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC7485-1G
APOSPC7485-1GEA
155
EUR
APOSPC7485-1G
Ethyl-2-(morpholin-4-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(morpholin-4-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂O₃S Molecular Weight: 310,3 g/mol Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315302 CAS-Nummer: 338392-97-5 |