2-Bromo-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
PC7487-1G
APOSPC7487-1GEA
300
EUR
APOSPC7487-1G
2-Bromo-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Bromo-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅HBrF₃NO₂S Molecular Weight: 276,04 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264552 CAS-Nummer: 162651-07-2 |