1-[(4-Ethylsulphonyl-2-fluoro)phenyl]-3-methylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC7497-1G
APOSPC7497-1GEA
216
EUR
APOSPC7497-1G
1-[(4-Ethylsulphonyl-2-fluoro)phenyl]-3-methylpiperazine
1-[(4-Ethylsulphonyl-2-fluoro)phenyl]-3-methylpiperazine
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂O₂S Molecular Weight: 286,37 g/mol Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264562 CAS-Nummer: 1000339-75-2 |