2-(Trifluormethyl)benzamid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzoesäureamid

PC7505-100G PC7505-25G PC7505-500G
APOSPC7505-100GEA 94.4 EUR
APOSPC7505-100G APOSPC7505-25G APOSPC7505-500G
2-(Trifluormethyl)benzamid 98%
2-(Trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014798
CAS-Nummer: 360-64-5
EINECS: 206-637-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR