3-(Trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)benzoesäureamid
PC7506-1G
APOSPC7506-1GEA
14.7
EUR
APOSPC7506-1G
3-(Trifluormethyl)benzamid 98%
3-(Trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₆F₃NO Molecular Weight: 189,14 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014802 CAS-Nummer: 1801-10-1 |