3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 3-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid

PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 91.9 EUR
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 88…90 °C/6mmHg
Dichte: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014724
CAS-Nummer: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR