4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid

PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 102 EUR
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 118…120 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 27…34 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR