α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 34.8 EUR
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 247…254 °C
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR