4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7521-1G PC7521-5G PC7521-10G
APOSPC7521-1GEA 0 EUR
APOSPC7521-1G APOSPC7521-5G APOSPC7521-10G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O₂S
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16606069
CAS-Nummer: 934557-65-0
UN: 3261
ADR: 8,III