2,4,6-Tribrom-3,5-difluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Difluoro-2,4,6-tribromopyridine
PC7529-1G
APOSPC7529-1GEA 285 EUR
APOSPC7529-1G
2,4,6-Tribrom-3,5-difluorpyridin
2,4,6-Tribrom-3,5-difluorpyridin
Formel: C₅Br₃F₂N
Molecular Weight: 351,77 g/mol
Schmelzpunkt: 105…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 30841-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III