5-Fluor-4-chinazolon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one, 5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline
PC7536-1G
APOSPC7536-1GEA
29
EUR
APOSPC7536-1G
5-Fluor-4-chinazolon 98%
5-Fluor-4-chinazolon
Formel:
C₈H₅FN₂O Molecular Weight: 164,13 g/mol Schmelzpunkt: 238…242 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475836 CAS-Nummer: 436-72-6 |