3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7537-1G
APOSPC7537-1GEA 241 EUR
APOSPC7537-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde oxime
Formel: C₈H₅BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998195
CAS-Nummer: 876132-77-3