4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
PC7538-5G
APOSPC7538-5GEA 148 EUR
APOSPC7538-5G
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure 98%
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Molecular Weight: 183,93 g/mol
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458473
CAS-Nummer: 851335-07-4