5-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7542-1G
APOSPC7542-1GEA 0 EUR
APOSPC7542-1G
5-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
5-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₅FO₂S
Schmelzpunkt: 229…230 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01927184
CAS-Nummer: 70060-13-8