α,α,α-Trifluor-o-toluonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7550-25G
APOSPC7550-25GEA 23.2 EUR
APOSPC7550-25G
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril 98%
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 204…206 °C
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001791
CAS-Nummer: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR