2-Amino-4-[(3,5-difluoro)phenyl]-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC7556-1G
APOSPC7556-1GEA
213
EUR
APOSPC7556-1G
2-Amino-4-[(3,5-difluoro)phenyl]-1,3-thiazole
2-Amino-4-[(3,5-difluoro)phenyl]-1,3-thiazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂S Molecular Weight: 212,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424572 CAS-Nummer: 676348-23-5 |