Ethyl-2-methylsulphonyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC7557-1G
APOSPC7557-1GEA
184
EUR
APOSPC7557-1G
Ethyl-2-methylsulphonyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-methylsulphonyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₈H₈F₃NO₄S₂ Molecular Weight: 303,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750912 CAS-Nummer: 1000339-78-5 |