α,α,α-Trifluor-m-toluonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: m-(Trifluormethyl)benzonitril, 3-(Trifluormethyl)benzonitril, 3-(Trifluormethyl)benzoesäurenitril, 3-Cyanbenzotrifluorid

PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 189 °C
Schmelzpunkt: 14,5 °C
Dichte: 1,2821 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001807
CAS-Nummer: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR