cis-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%

Lieferant: Apollo Scientific

PC7563-100MG
APOSPC7563-100MGEA 366 EUR
APOSPC7563-100MG
cis-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
cis-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formel: C₈H₁₀F₅I
Siedepunkt: 70 °C/6mmHg
Dichte: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862037
CAS-Nummer: 38787-68-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR