3-[(2-Fluoro-4-methylsulphonyl)phenoxy]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7564-1G
APOSPC7564-1GEA
184
EUR
APOSPC7564-1G
3-[(2-Fluoro-4-methylsulphonyl)phenoxy]benzoic acid
3-[(2-Fluoro-4-methylsulphonyl)phenoxy]benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₁FO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750919 CAS-Nummer: 1000339-82-1 |