2-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7568-100G PC7568-25G PC7568-5G
APOSPC7568-100GEA 410 EUR
APOSPC7568-100G APOSPC7568-25G APOSPC7568-5G
2-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
2-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000377
CAS-Nummer: 727-99-1
EINECS: 211-972-2