3-(Trifluormethyl)benzophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7569-5G PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA 40.6 EUR
APOSPC7569-5G APOSPC7569-25G
3-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
3-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O
Siedepunkt: 121…123 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000389
CAS-Nummer: 728-81-4
EINECS: 211-973-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR