3-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7569-5G
PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA
40.6
EUR
APOSPC7569-5G
APOSPC7569-25G
3-(Trifluormethyl)benzophenon 98%
3-(Trifluormethyl)benzophenon
Formel:
C₁₄H₉F₃O Siedepunkt: 121…123 °C/1,5mmHg Schmelzpunkt: 51…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000389 CAS-Nummer: 728-81-4 EINECS: 211-973-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...