3-Fluor-5-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7576-1G
APOSPC7576-1GEA 292 EUR
APOSPC7576-1G
3-Fluor-5-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-5-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₇BF₄O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09475814
CAS-Nummer: 850589-55-8