4-Fluor-3-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 229 EUR
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluor-3-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure 95%
4-Fluor-3-(2,2,2-trifluorethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₇BF₄O₃
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09475813
CAS-Nummer: 957034-62-7