4-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7580-1G
APOSPC7580-1GEA
0
EUR
APOSPC7580-1G
4-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid
4-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid
Formel:
C₆H₄BBrF₂O₂ Molecular Weight: 236.807 g/mol Schmelzpunkt: 155…160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03095369 CAS-Nummer: 352535-81-0 |