Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 202 EUR
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formel: C₉H₃F₁₅O₄
Siedepunkt: 50 °C/12mmHg
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094429
CAS-Nummer: 129301-40-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR