5-Brom-2-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7597-1G
APOSPC7597-1GEA
151
EUR
APOSPC7597-1G
5-Brom-2-fluorbenzamid
5-Brom-2-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅BrFNO Molecular Weight: 218,02 g/mol Schmelzpunkt: 138…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094430 CAS-Nummer: 214210-17-0 |