3-Brom-4-fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7598-250MG
APOSPC7598-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC7598-250MG
3-Brom-4-fluorbenzamid
3-Brom-4-fluorbenzamid
Formel:
C₇H₅BrFNO Molecular Weight: 218,0200 g/mol Schmelzpunkt: 126…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094431 CAS-Nummer: 455-85-6 |