α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 52.2 EUR
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 184…186 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000680
CAS-Nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR